Learn More
Dimethylsulfoxid, HPLC-Gütegrad, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412879
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18,4 °C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.101 g/cm3
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch Mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC-Name methanesulfinylmethane
Formelmasse 78.13
Güte HPLC