Learn More
Dimethylsulfoxid, multikompendial, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391023
Click to view available options
Menge:
100 ml
4 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsflasche mit PVC-Beschichtung
Enghalsflasche aus braunem Glas
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid [DMSO]
IUPAC-Name methanesulfinylmethane
Formelmasse 78.13
Güte Multi-Kompendium
Menge 100 ml
Flammpunkt 89.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.10 kg