Learn More
Dimethylsulfoxid, puriss p.a., ≥ 99.9 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
Schmelzpunkt | 16 °C bis 19 °C |
CAS | 67-68-5 |
Summenformel | C2H6OS |
Strukturformel | (CH3)2SO |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
Beilstein | 506008 |
Synonym | Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CS(C)=O |