Learn More
Dimethylterephthalat-2,3,5,6-d4, 98 Atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033904
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
74079-01-9
C10H10O4
198.21
MFCD00182544
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
12241382
Dimethyl2,3,5,6-tetradeuteriobenzol-1,4-dicarboxylat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
74079-01-9
C10H10O4
198.21
MFCD00182544
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
12241382
Dimethyl2,3,5,6-tetradeuteriobenzol-1,4-dicarboxylat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Hinweise zum Prozentgehalt 98Atom % D
Menge 250 mg
Formelmasse 198.21
Reinheit (%) 95%