missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Dimethyl(tityloxyimino)malonat, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H61636.MD

Weitere Details : CAS : 82874-83-7 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408198

  • 22.10 € / 250 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-06-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

82874-83-7
(Trityloxyimino)malonic acid dimethyl ester; Dimethyl 2-[(triphenylmethoxy)imino]malonate

Spezifikation

Dimethyl (trityloxyimino)malonate
82874-83-7
403.43
98%
250mg
(Trityloxyimino)malonic acid dimethyl ester; Dimethyl 2-[(triphenylmethoxy)imino]malonate
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation