Learn More
Dimethyl Yellow Indicator, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120394
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
60-11-7
C14H15N3
225.30
MFCD00008308
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
6053
CHEBI:17903
N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
60-11-7
C14H15N3
225.30
MFCD00008308
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
6053
CHEBI:17903
N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Anzeige
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylgelb
Schmelzpunkt 111 °C
Strukturformel C6H5N=NC6H4N(CH3)2
UN-Nummer UN2811
Beilstein 746016
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 225.29 mol
Geruch Geruchlos
Verpackung Glasflasche
Farbe Gelb
pH 5 bis 7 (bei 10.00 g/l 20 °C)
Menge 25 g