Learn More
Dimethylaminoacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319889
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319889 100 g 100 Gramm
11309889 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25085.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 926-64-7 | C4H8N2 | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-64-7
Summenformel C4H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00001890
InChI-Schlüssel PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl
PubChem CID 61237
IUPAC-Name 2-(dimethylamino)acetonitrile
SMILES CN(C)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylaminoacetonitrile
Dichte 0.863
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel (CH3)2NCH2CN
Brechungsindex 1.41
Menge 100 g
UN-Nummer UN2378
Beilstein 1735677
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%