Learn More
Dimethylcarbamoyl Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylcarbamoyl Chloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3 |
| Formelmasse | 107.0138 |