missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736332
58.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4202-14-6
C5H11O4P
166.11
MFCD00008769
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
77872
1-Dimethoxyphosphorylpropan-2-on
CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4202-14-6
C5H11O4P
166.11
MFCD00008769
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
77872
1-Dimethoxyphosphorylpropan-2-on
CC(=O)CP(=O)(OC)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Farbe Farblos bis braun
Siedepunkt 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Brechungsindex 1.4380 to 1.441
Menge 5 g
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'