missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2703880
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73257-47-3
C18H21NO5
331.368
MFCD00085027
IAXDEFZXLVTHLU-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, maybridge1_007478, cbmicro_033161, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-methoxyphenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxy late, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, dimethyl ester, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, 3,5-dimethyl ester
614332
Dimethyl-4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73257-47-3
C18H21NO5
331.368
MFCD00085027
IAXDEFZXLVTHLU-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, maybridge1_007478, cbmicro_033161, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-methoxyphenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxy late, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, dimethyl ester, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, 3,5-dimethyl ester
614332
Dimethyl-4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)OC
Chemischer Name oder Material Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 331.37
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'