Learn More
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl carbonate |
Schmelzpunkt | 2.0°C to 4.0°C |
Dichte | 1.0690g/mL |
Siedepunkt | 90.0°C |
Flammpunkt | 18°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3O)2CO |
Brechungsindex | 1.3672 to 1.3692 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyl carbonate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.