Learn More
Dimethylethylhexadecylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-84186
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
124-03-8
C20H44BrN
378.483
MFCD00011774
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Cetyldimethylethylammonium bromide
31280
Ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;Bromid
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
124-03-8
C20H44BrN
378.483
MFCD00011774
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Cetyldimethylethylammonium bromide
31280
Ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;Bromid
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Farbe Weiß
Namenshinweis 99%
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
pH 6 to 8 (1% soln.)
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Formelmasse 378.48
Infrarotspektrum Authentic
Reinheit (%) ≥98.5%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.