Learn More
Dimethylglyoxim, +99 %, ACROS Organics™
Dimethylglyoxime, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, chugaev's reagent, biacetyl, dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, diacetyldioxime, nsc 9, diacetyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, 500g, 01,772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger
Marke:  Acros Organics 172005000
Weitere Details : CAS : 95-45-4 Netto-Gewicht : 0.58000kg Transport : UN number : 2926 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012170
  • 170.00 € / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dimethylglyoxime, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, chugaev's reagent, biacetyl, dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, diacetyldioxime, nsc 9, diacetyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, 500g, 01,772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
95-45-4
116.12
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
5356010
C\C(NO)=C(/C)N=O
C4H8N2O2
MFCD00002117
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Spezifikation
Dimethylglyoxime
0.05% max. (in alcohol)
>70 °C
Weiß
500g
95-45-4
C4H8N2O2
MFCD00002117
15,327
Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
C\C(NO)=C(/C)N=O
116.12
116.12
99+%
Authentic
Kunststoffflasche
0.1% max.
239.0°C to 242.0°C
99+%
99+%
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
01,772
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
5356010
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate