Learn More
Dimethylglyoxim, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050015
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
(E)-N-[(3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]hydroxylamine
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
(E)-N-[(3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]hydroxylamine
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Dimethylglyoxime, is used as a chelating agent which forms complexes with metals such as copper, nickel, and palladium. Dimethylglyoxime reacts with a nickel salt in a green solution to generate a red colored insoluble tetradentate coordinate complex of nickel. It is used as a reagent for the colorimetric determination of urea and ureido compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 50 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, acetone, ether
Formelmasse 116.12
Güte ACS
Physikalische Form Pulver