Learn More
Dimethylglyoxim, Dinatriumsalzoctahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-117459
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75006-64-3
C4H22N2Na2O10
304.20
MFCD00150288
IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
71310106
O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75006-64-3
C4H22N2Na2O10
304.20
MFCD00150288
IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
71310106
O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Dimethylglyoxime, Dinatriumsalz-Oktahydrat, 99 %, C4H6N2Na2O2.8H2O, CAS-Nummer 75006-64-3, C4h6n2o2.2na.8h2o, Dimethylglyoxyme di-Natriumsalz Oktahydrat, Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octabhydrat, Natriumdimethylglyoxid-Oktahydrat, 1 kg, weiß bis beige, 262-523-2, 304.19
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis Blau
Verlust bei Trocknung 46% to 49%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (50mg/ml,50% ethanol) Clear solution
IUPAC-Name disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
Formelmasse 304.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver