Learn More
Dimethylglyoxim, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 239°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 116.12g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethylglyoxime
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/