Learn More
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040348
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
16420-13-6
C3H6ClNS
123.60
MFCD00004919
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
27871
CN(C)C(Cl)=S
16420-13-6
C3H6ClNS
123.60
MFCD00004919
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
27871
CN(C)C(Cl)=S
Dimethylthiocarbamoyl chloride is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals. It finds application in chemoselective deoxygenation of pyridine-N-oxides. It is also used as a starting reagent in the synthesis of dimethylthiocarbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylthiocarbamoylchlorid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika verwendet. Findet Anwendung in der chemoselektiven Desoxygenierung von Pyridin-N-Oxiden. Wird auch als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Dimethylthiocarbamaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylthiocarbamoyl chloride
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 90°C to 95°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Strukturformel (CH3)2NCSCl
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 635823
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
IUPAC-Name (Chlormethanthioyl)dimethylamin
Formelmasse 123.6
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.