Learn More
Dimetinden-N-Oxid-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Dimetinden-N-Oxid-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2724726-98-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H24 N2 O . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, N-oxide, dihydrochloride, Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O.2ClH/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2,3)23)14-16-8-4-5-9-18(16)20;;/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C1=C(CC[N+](C)(C)[O-])Cc2ccccc12)c3ccccn3 |
| IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-2-[3-(1-pyridin-2-ylethyl)-1H-inden-2-yl]ethanaminoxid;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |