Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothkühler für Extraktoren, mit Oliven
Beschreibung
- Dimrothkühler für Extraktoren
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Glasolive |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung Nr. | 71/51 NS |
| Material | Duran Glas |