Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotefuran
Artikelnummer. 17251176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251176 1 g 1 Gramm
17261176 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251176 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165252-70-0
Summenformel C7H14N4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinotefuran
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 39,8 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Ethanol, Methanol und Dimethylsulfoxid, e
Schmelzpunkt 106,0°bis 111,0 °C
Formelmasse 202,21
InChI-Schlüssel YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O
IUPAC-Name N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine
Molekulargewicht (g/mol) 202.21