Learn More
Diosgenin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041992
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
512-04-9
C27H42O3
414.63
MFCD00016887,MFCD01002142
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
46783391
(1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-Tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-18'-en-16'-ol
C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1
512-04-9
C27H42O3
414.63
MFCD00016887,MFCD01002142
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
46783391
(1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-Tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-18'-en-16'-ol
C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1
Diosgenin is the precursor for the semisynthesis of progesterone which in turn was used in early combined oral contraceptive pills. The unmodified steroid has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol. Diosgenin has been used in traditional medicine as an antihypercholesterolemia, antihypertriacylglycerolemia, antidiabetes and antihyperglycemia agent. Diosgenin is a steroid sapogenin used in the semi-synthesis of pregnenolone, cortisone, and progesterone. Diosgenin has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diosgenin ist der Vorläufer für die Semisynthese von Progesteron, das wiederum in frühen kombinierten oralen Verhütungspillen verwendet wurde. Das nicht modifizierte Steroid hat eine östrogene Aktivität und kann das Serumcholesterin reduzieren. Diosgenin wurde in der traditionellen Medizin als Antihypercholesterinämie-, Antihypertriacylglycerolämie-, Antidiabetes- und Antihyperglykämie-Wirkstoff verwendet. Diosgenin ist ein steroides Sapogenin, das bei der Halbsynthese von Pregnenolon, Cortison und Progesteron verwendet wird. Diosgenin hat eine östrogene Aktivität und kann das Niveau des Serumcholesterins reduzieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform (50 mg/ml), Ethanol (83 mg/ml bei25° C), Wasser (<1 mg/ml bei25° C), DMSO (<1 mg/ml bei25° C) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diosgenin
Schmelzpunkt 200°C to 206°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 94582
Merck Index 14,3295
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Formelmasse 414.63
Physikalische Form Pulver