Learn More
Dipentaerythritol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10070810 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10021050 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117120250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 126-58-9 | C10H22O7 | 254.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-58-9
Summenformel C10H22O7
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
MDL-Nummer MFCD00004691
InChI-Schlüssel TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
IUPAC-Name 2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipentaerythritol
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 215°C to 225°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 356°C
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Formelmasse 254.28
Reinheit (%) 85+%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver