Learn More
Dipentaerythritol, 90 %, ACROS Organics™
25.92 € - 49.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS 126-58-9
Summenformel C10H22O7
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
MDL-Nummer MFCD00004691
InChI-Schlüssel TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
IUPAC-Name 2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10070810
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117120250
25g Kunststoffflasche
25.92 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 23-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10021050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117125000
500g Kunststoffflasche
49.53 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
126-58-9
254.28
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
31352
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
C10H22O7
MFCD00004691
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-diol
Spezifikation
Dipentaerythritol
Authentic
356°C
215°C to 225°C
90%
85% min. (GC)
(HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-diol
31352
Kristallpulver
Eigenschaften
>150°C
Kunststoffflasche
Weiß
25g
126-58-9
C10H22O7
MFCD00004691
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
254.28
254.28
85+%