missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphacinon-d4 (Indandion-4,5,6,7-d4), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphacinone indanedione-4,5,6,7-d4 |
| CAS | 1219802-15-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C23 2H4 H12 O3 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | Diphacinone D4 (indanedione-4,5,6,7 D4) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H/i7D,8D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC-Name | 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(2,2-diphenylacetyl)inden-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?