Learn More
Diphenhydramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-121609
25.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-24-0
C17H22ClNO
291.82
MFCD00012479
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
8980
CHEBI:4637
2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-24-0
C17H22ClNO
291.82
MFCD00012479
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
8980
CHEBI:4637
2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 3339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Formelmasse 291.82
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Adhering Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenhydramine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /