Learn More
Diphenyl-2Pyridyllphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075979 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10075979 1 g Glasflasche 1 Gramm
10209159 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10075979 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37943-90-1
Summenformel C17H14NP
Molekulargewicht (g/mol) 263.28
MDL-Nummer MFCD00192108
InChI-Schlüssel SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
IUPAC-Name Diphenyl(pyridin-2-yl)phosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl-2-pyridylphosphine
Schmelzpunkt 82.0°C to 84.0°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 74.85 to 80.27% C; 5.17 to 5.55% H; 5.1 to 5.6% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl-2-pyridylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.