Learn More
Diphenylphosphit, enthält verschiedene Mengen Phenol und (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10448450 500 g Glasflasche 500 Gramm
10386790 5 g Glasflasche 5 Gramm
10040790 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10448450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117395000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4712-55-4 | C12H11O3P | 234.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4712-55-4
Summenformel C12H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 234.19
MDL-Nummer MFCD00044497
InChI-Schlüssel CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpo
PubChem CID 6327546
IUPAC-Name Oxo(diphenoxy)phosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phosphite
Azidität 15mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.2170g/mL
Siedepunkt 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Flammpunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)2P(O)H
Brechungsindex 1.5565 to 1.5585
Menge 500 g
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Relative Dichte 1.217
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 234.19
Physikalische Form Flüssigkeit