Learn More
Diphenylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30373810
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373810 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49224550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Phosphite
CAS 4712-55-4
Summenformel C12H11O3P
Menge 50 g
Synonym Diphenoxyphosphine Oxide, Diphenyl Hydrogen Phosphite, Diphenyl PhosphiteDiphenyl Phosphonate, Doverphos 213, JP 260, NSC 43786, Weston DPP
InChI-Formel InChI=1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Phenoxyphosphonoyloxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 234.19
Formelmasse 234.0446