Learn More
Diphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylsulfid wird als Rohmaterial für Triarylsulfonium-Photoinitiator, Zwischenprodukte für agrichemische Substanzen, Katalysator und metallische extrahierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
Diphenylsulfid wird als Rohmaterial für Triarylsulfonium-Photoinitiator, Zwischenprodukte für agrichemische Substanzen, Katalysator und metallische extrahierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl sulfide |
Schmelzpunkt | -40°C |
Dichte | 1.118 |
Siedepunkt | 295°C to 296°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.6325 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1907932 |
Merck Index | 14,7314 |