Learn More
Diphenylsulfon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Hochtemperatur-Lösungsmittel verwendet. Solche Hochtemperatur-Lösungsmittel sind für die Verarbeitung von hochfesten Polymeren, z. B. PEEK, nützlich, die sich nur in sehr heißen Lösungsmitteln auflösen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als Hochtemperatur-Lösungsmittel verwendet. Solche Hochtemperatur-Lösungsmittel sind für die Verarbeitung von hochfesten Polymeren, z. B. PEEK, nützlich, die sich nur in sehr heißen Lösungsmitteln auflösen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl sulfone |
Schmelzpunkt | 123°C to 130°C |
Dichte | 1.36 |
Siedepunkt | 377°C to 379°C |
Flammpunkt | 184°C (363°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1910573 |
Merck Index | 14,3238 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |