missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4258983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10703851 5 g Glasflasche 5 Gramm
10764221 25 g Glasflasche 25 Gramm
11974451 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10703851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117180050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 501-65-5
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
InChI-Schlüssel JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC-Name 2-Phenylethynylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diphenylacetylene
Schmelzpunkt 58.0°C to 61.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 170.0°C (19.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C≡CC6H5
Menge 5 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Merck Index 15,9664
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.