Learn More
Alfa Aesar™ Diphenylborinanhydrid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55509.06
Weitere Details : CAS : 4426-21-5 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461788
  • 674.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4426-21-5
346.043
SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
596810
B(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OB(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
C24H20B2O
MFCD00042663
diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
Diphenylboranyloxy(diphenyl)boran
Spezifikation
Diphenylborinic anhydride
Weiß bis gelb
5g
C24H20B2O
MFCD00042663
diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
B(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OB(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
346.043
346.04
95%
Moisture sensitive
135°C to 140°C
4426-21-5
(C6H5)2BOB(C6H5)2
2950331
SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Diphenylboranyloxy(diphenyl)boran
596810
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation