Learn More
Diphenylglyoxim, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenylglyoxime |
Schmelzpunkt | 238.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15,1081 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 240.26 |
Reinheit (%) | 97% |
Güte | Eigenschaften |