Learn More
Diphenylphosinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417997 5 g 5 Gramm
11427997 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16657.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5994-87-6 | C12H12NOP | 217.21 g/mol
Diphenylphosphinamide is used to furnish 5H-oxazol-4-ones with diastereoselectivity and enantioselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphinamid wird verwendet, um 5H-Oxazol-4-on mit Diastereoselektivität und Enantioselektivität zu versorgen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Nitromethan, Nitrobenzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5994-87-6
Summenformel C12H12NOP
Molekulargewicht (g/mol) 217.21
MDL-Nummer MFCD00014766
InChI-Schlüssel RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinamide, p,p-diphenylphosphinic amide, amino phenyl phosphoryl benzene, amino phenyl phosphoroso benzene, diphenyl phosphinic acid amide, azanyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 853560
SMILES NP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinamide
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,nitromethane,nitrobenzene.
IUPAC-Name [Amino(phenyl)phosphoroso]benzol
Formelmasse 217.21
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.