Learn More
Diphenylphosphansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444613
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444613 5 g 5 Gramm
11454613 25 g 25 Gramm
11464613 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11563.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1707-03-5 | C12H11O2P | 218.19 g/mol
Diphenylphosphinic acid is used as a reagent employed in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphinsäure wird als Reagenz für die Synthese von bidentaten Liganden und Peptidkopplungsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1707-03-5
Summenformel C12H11O2P
Molekulargewicht (g/mol) 218.19
MDL-Nummer MFCD00002132
InChI-Schlüssel BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphinic acid, diphenyl, hydroxydiphenylphosphine oxide, diphenylphosphinicacid, diphenyl phosphinic acid, diphenyl-phosphinic acid, acmc-1boli, di phenyl phosphinic acid, p,p-diphenylphosphinic acid, ksc180o2h, phosphinicacid, p,p-diphenyl
PubChem CID 15567
ChEBI CHEBI:37832
IUPAC-Name Diphenylphosphinsäure
SMILES OP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinic acid
Schmelzpunkt 193°C to 197°C
Menge 5 g
Beilstein 2804567
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 218.19
Reinheit (%) 99%