Learn More
Dipropyl Sodium Phosphate, TRC
Artikelnummer. 30383968
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383968 500 mg
30388277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492390500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4545-54-4
Summenformel C6 H14 Na O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 204.137
Synonym Dipropyl Ester Phosphoric Acid Sodium Salt
IUPAC-Name dipropoxyphosphoryloxysodium
SMILES CCCOP(=O)(O[Na])OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropyl Sodium Phosphate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O4P.Na/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2;/h3-6H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formelmasse 204.053