missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dipyrrolidin-(N-succinimidyloxy)-carbenium Hexafluorphosphat, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4229196
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
207683-26-9
C13H20F6N3O3P
411.29
MFCD00192457
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
16218611
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
207683-26-9
C13H20F6N3O3P
411.29
MFCD00192457
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
16218611
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 141°C to 143.5°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 36.45 to 39.48% C, 9.81 to 10.63% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name [bis(Pyrrolidin-1-yl)methyliden](2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxidanium
Formelmasse 411.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HSPyU
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'