Learn More
DIRC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26750-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885115
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Electrogenic metabolite transporter.
Spezifikation
Spezifikation
DIRC2
Polyclonal
Unconjugated
DIRC2
DIRC2, disrupted in renal carcinoma 2, RCC4, SLC49A4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
224132, 84925
-20°C
Liquid
Western Blot
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BFQ6, Q96SL1
DIRC2
DIRC2 Fusion Protein Ag24687
20 μL
Primary
Human, Mouse