Learn More
DiversifiedBiotech Thermodirekt-Rollenetiketten
Beschreibung
- Direktthermisch Cryo-Tags™ Formatiert für die Verwendung mit den meisten Thermodirektdruckern
- Beschriften Sie Ihre Proben schnell und einfach mit gut lesbarem Text, eindeutigen Barcodes oder einer Kombination aus beidem.
- Kryogene Etiketten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Diversified Biotech empfiehlt die Label LIVE App zum Drucken in Verbindung mit dem mydpi Etikettendrucker.
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Abziehen und aufkleben, Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Direktthermisch |
| Produkttyp | Hochreflektierendes Buchstabenetikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B) | 1.28 x 0.50 |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,28 in. |
| Mehr anzeigen |