missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Scheibenrührstäbe
Die konvexe Form gewährleistet eine gute Zentrierung. Besonders effektive Rührwirkung.
Marke: Kartell™ 0077900
125.40 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Spezifikation
29,11 mm | |
10 | |
12,42 mm |
Rühren | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen), PTFE (Polytetrafluoroethylen) |