Learn More
B Braun™ Discofix™ C Latex-freie Dreiwegeventile
Sichere und schnelle Verbindung durch axial und radial bewegliche Überwurfmutter. B Braun™ Discofix™ 3-Dreiwegehahn ist für alle modernen Druckinfusionssysteme geeignet.
Marke:  B Braun™ 4095111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00540kg
Artikelnummer. 10199361
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Absperrhahnsystem für die Infusionstherapie und entsprechende Überwachung
  • Geeignet für alle gängigen Druckinfusionssysteme
  • Genaue Drucküberwachung durch durchgehend geraden Fluss
  • Der axial und radial bewegliche Schwenkverschluss gewährleistet einen sicheren und schnellen Anschluss