Learn More
Helios Italquartz Schalen für Mahler-Bombenkalorimeter, lichtdurchlässig
Beschreibung
- Durchscheinend
- Geeignet für Mahler-Bombenkalorimeter
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Lichtdurchlässig, 2 x 1 mm-Löcher |
| Material | Quarz |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahler-Bombenkalorimeter |
| Höhe (metrisch) | 16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |