Learn More
Helios Italquartz Schalen für Mahler-Bombenkalorimeter, transparent
Beschreibung
- Durchsichtig
- Geeignet für Mahler-Bombenkalorimeter
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Transparent, 37 mm Bördelrand |
| Material | Quarz |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahler-Bombenkalorimeter |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |