Learn More
Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, TRC
Artikelnummer. 30369468
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369468 2.5 g -
30385109 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4936482.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853-68-9
Summenformel C14H6Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 412.29
Synonym AQS, Anthraquinone-2,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonate, Disodium 9,10-Dioxoanthracene-2,6-disulfonate, Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, Sodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 411.9299