Learn More
Invitrogen™ Humanes DISP2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0751
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Disp-2 Synthetisches Peptid, PEP-0751, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Disp-2 überein. PEP-0751 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20631 verwendet werden.Spezifikation
85455 | |
gereinigt | |
Humanes DISP2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
A7MBM2 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
DISP2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |