Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Polyfix Dispenser
Erreichen Sie Präzision mit der Volac Smart™ Mikropipette. Poulten Graf™ Volac Smart™ Mikropipette mit variablem Volumen eignen sich perfekt zum Pipettieren kleiner Mengen flüssiger Proben im Labor.
241.00 € - 266.00 €
Spezifikation
Produkttyp Spender Fortuna Polyfix
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11762358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten Graf™
101 07148
50 ml
266.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11752358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten Graf™
101 07138
10 ml
241.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beschichteter PTFE-Kolben
  • Schnelle und einfache Volumenbestimmung mit zusätzlicher Feineinstellung
  • Fester Adapter aus PP
  • Ventilblock aus PP
Spezifikation
Spezifikation
Spender Fortuna Polyfix