Learn More
Disperse Blue 60 (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30369263
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369263 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493558250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disperse Blue 60
CAS 12217-80-0
Summenformel C20H17N3O5
Menge 250 mg
Synonym 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone, 2,3-Anthracenedicarboximide, 1,4-diamino-9,10-dihydro-N-(3-methoxypropyl)-9,10-dioxo- (7CI), 2,3-Anthraquinonedicarboximide, 1,4-diamino-N-(3-methoxypropyl)- (6CI), 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone (ACI), C.I. Disperse Blue 60 (8CI), B 60, C.I. 61104, C.I. Disperse Blue 99, Dianix Turquoise Blue S-BG, Disperse Blue 60, Disperse Blue 99, Disperse Turquoise Blue 60, Disperse Turquoise Blue GL, Disperse Turquoise Blue S-GL, Genacron Brilliant Blue 8G, Kayalon Polyester Turquoise Blue GGF, Kayalon Polyester Turquoise Blue GL-S, Kayalon Polyester Turquoise Blue GL-S 200%, Kayaset B 766, Latyl Brilliant Blue BG, Miketon Polyester Brilliant Blue BG, Palanil Brilliant Blue BG, Palanil Brilliant Blue BG-M, Polycron Turquoise Blue GLP, Qualsperse Blue BNS, Resolin Brilliant Blue BGL, Resolin Brilliant Blue BGL 200, Samaron Blue FFBL, Samaron Brilliant Blue R-GL, Serilene Brilliant Blue 2GN, Sodyecron Brilliant Blue BGE 200, Sumikaron Turquoise Blue G, Sumikaron Turquoise Blue S-GL, Sumikaron Turquoise Blue S-GL 200, Sumikaron Turquoise Blue S-GL double liquid, Sumikaron Turquoise Blue S-GLF, Sumiplast Turquoise Blue G, Synten Blue P-BGFN, Terasil Blue BGE, Terasil Blue BGE 01, Terasil Blue BGE 01-200, Terasil BR Blue BGE 200-017, Terasil Brilliant Blue BGE, Teratop Blue BGE, Tersetile Turquoise GL, TS Turquoise Blue 606, Turquoise Blue S-GL
InChI-Formel InChI=1S/C20H17N3O5/c1-28-8-4-7-23-19(26)13-14(20(23)27)16(22)12-11(15(13)21)17(24)9-5-2-3-6-10(9)18(12)25/h2-3,5-6H,4,7-8,21-22H2,1H3
SMILES O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)C=3C(N)=C4C(=O)N(C(=O)C4=C(N)C13)CCCOC
IUPAC-Name 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindol-1,3,5,10(2H)-tetron
Molekulargewicht (g/mol) 379.37
Formelmasse 379.12