Learn More
Disperse Diazo Black 3BF, TRC
Artikelnummer. 30381030
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381030 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493633250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disperse Black 2
CAS 6232-57-1
Summenformel C14 H16 N4 O
Menge 250 mg
Synonym Aniline, 2-methoxy-5-methyl-4,4'-azodi- (7CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)azo]-2-methoxy-5-methyl- (9CI), 4-[2-(4-Aminophenyl)diazenyl]-2-methoxy-5-methylbenzenamine, 1-(4-Aminophenylazo)-2-methyl-4-amino-5-methoxybenzene, 4,4'-Diamino-2-methyl-5-methoxyazobenzene, 4,4'-Diamino-2'-methyl-5'-methoxy-1,1'-azobenzene, Acetamine Diazo Black 3B, Acetoquinone Diazo Navy 2BZ, Amacel Developed Black 3BS, C.I. 11255, C.I. Disperse Black 2, Cibacet Diazo Black B, Diazacyl Black B, Disperse Diazo Black, Disperse Diazo Black 3BF, Dispersol Black 2B, Dispersol Diazo Black 2BN, Fast Black C Base, Kayalon Diazo Black BBS, Meisei Acemyl Diazo Black 3BF, Meisei Teryl Diazo Navy CN, Meisei Teryl Diazo Navy H3B, Naphtoelan Black D Base, Novalon Diazo Black B, Nyloquinone Diazo Navy 2B, Serisol Diazo Black 2B, Setacyl Diazo Black B, Sumikaron Diazo Navy 3B, Terasil Diazo Black B
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N4O/c1-9-7-12(16)14(19-2)8-13(9)18-17-11-5-3-10(15)4-6-11/h3-8H,15-16H2,1-2H3/b18-17+
SMILES COc1cc(N=Nc2ccc(N)cc2)c(C)cc1N
IUPAC-Name 4-[(E)-(4-Aminophenyl)diazenyl]-2-methoxy-5-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 256.3
Formelmasse 256.1324