Learn More
Disperse Orange 37, TRC
Artikelnummer. 30369264
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4934901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disperse Orange 37
CAS 13301-61-6
Summenformel C17 H15 Cl2 N5 O2
Menge 1 g
Synonym Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]- (9CI), Propionitrile, 3-[p-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-ethylanilino]- (6CI,8CI), 3-[[4-[2-(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]ethylamino]propanenitrile, Akasperse Orange RL 150, C.I. Disperse Orange 37, C.I. Disperse Orange 59, C.I. Disperse Orange 76, Disperse Orange 37, Disperse Orange 59, Disperse Orange 76, Disperse Polyester Yellow Brown, Disperse Yellow Brown 2RCW, Eastman Polyester Dark Orange RL, Eastone Dark Orange R-GLF, Intrasil Dark Orange 3GH, Kayalon Polyester Yellow Brown 3RL, Serilene Yellow Brown 2RL, Serilene Yellow Brown 2RL150
InChI-Formel InChI=1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3
SMILES CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-[4-[(E)-(2,6-Dichlor-4-nitrophenyl)diazenyl]-N-ethylanilino]propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 392.24
Formelmasse 391.0603