Learn More
Buerkle™ DispoPicker Einweg-Probenehmer
Zur Entnahme von Proben von Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut. Der Buerkle™ DispoPicker Einweg-Probenehmer verfügt über eine geschlossene Spitze, um zu verhindern, dass das Probenmaterial wieder aus der Probenlanze rinnt.
129.00 € - 192.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15551741
|
Buerkle™
5393-5540 |
300 mm | 60 ml | Unsteril |
129.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15561741
|
Buerkle™
5393-5541 |
300 mm | 60 mL | Steril |
151.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15571741
|
Buerkle™
5393-5550 |
500 mm | 100 mL | Unsteril |
148.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15581741
|
Buerkle™
5393-5551 |
500 mm | 100 mL | Steril |
192.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Für Pulver und kleinkörniges Schüttgut
- Die geschlossene Spitze verhindert, dass Probenmaterial aus der Lanze zurückrieselt
- Ideal geeignet für Querschnittproben
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
HDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
21 mm |